Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10069202
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
650 mL
1 l
Tamaño de la unidad:
96 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10069202 650 mL paquete de 48
10292473 125 ml 96 PCS
15415895 125 ml paquete de 96
10212913 1 l paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10069202 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3420440650
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para su uso en líneas de llenado, estos frascos estériles con graduaciones y anillos de cuello moldeados son ligeros y resistentes a roturas.
Los frascos para medios de cultivo PET cuadrados Thermo Scientific™ Nalgene Square son estériles, ligeros y resistentes a roturas.Están diseñados para su uso en líneas de llenado.Los cierres se venden por separado.
Características:
  • Frascos estériles con graduaciones y anillo del cuello moldeados
  • No citotóxicos, no hemolíticos, apirógenos
  • Excelentes propiedades de barrera a gases
  • Radiación gamma a
    10-6
    Nivel garantizado de esterilización (SAL)
  • Fabricados con materiales sin ADC (componentes de origen animal)
  • Los frascos se embalan sin tapones, que se venden por separado (342151-0384)
Nota:
Probados durante cada serie de fabricación para garantizar su capacidad a prueba de fugas†. Aptos para transporte aéreo. †Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 650 mL
Capacidad (imperial) 22 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,99 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material PET
N.º por caja 48
N.° por paquete 24
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Cumpla con los estándares de pruebas biológicas actuales, incluidos USP Clase VI, USP 661.1.
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Fit for Purpose Estéril
Altura (métrico) 173 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 6,8 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 76 mm