Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ con tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
GREENER_CHOICE
Product Code. p-6698652
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
650 ml
1 L
Unit Size:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 60
paquete de 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
15488084 125 ml paquete de 96
10572225 250 ml paquete de 60
15485683 650 ml paquete de 48
15431964 1 L paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15488084 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 8420400125
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Disfrute de unas excelentes propiedades de barrera a gases para almacenar y transportar medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con estos frascos cuadrados.
Disfrute de unas excelentes propiedades de barrera a gases para almacenar y transportar medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con los frascos para medios de cultivo cuadrados de PET con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos ligeros frascos son infragmentables y estériles, además de ofrecer un diseño cuadrado que permite ahorra espacio.
Características:
  • PET con tapón de polietileno de alta densidad (PEAD) de color natural
  • Diseño cuadrado que ahorra espacio
  • Graduaciones y anillo en cuello moldeados para usarlos con bandas de contracción a prueba de alteraciones
  • Estériles, apirógenos y no citotóxicos
  • Excelente barrera para los gases, con transparencia y una menor permeabilidad al CO2 and O2
  • El material de frascos y tapones se incluye en la categoría ADCF (sin componentes de origen animal)
  • A prueba de fugas†
Recomendada para: Almacenamiento y transporte de medios de cultivo líquidos, tampones y sueros.
Información para pedidos:
Los productos se embalan en bandejas envueltas al vacío. Las bandejas se embalan en envases de cartón dentro de bolsas de polietileno dobles. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas”a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,2 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,04 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material PET
N.º por caja 96
N.° por paquete 24
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Los materiales de los frascos para medios de cultivo de PET y los tapones de HDPE cumplen las normas sobre seguridad biológica actuales, lo que incluye la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), UPS <661> y la Farmacopea Europea sobre toxicidad anormal
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Fit for Purpose Estéril
Altura (métrico) 104 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 4,09 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 52 mm
Show More Show Less
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.