Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados graduados Nalgene™; PPCO natural con tapón de PP, embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521952
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
24 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
Código de producto. 10425703
Marca: Thermo Scientific™ 3120160060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida fácilmente el contenido con graduaciones moldeadas en estos frascos de PPCO cuadrados y naturales con cierre.
Mida fácilmente el contenido con graduaciones moldeadas en los frascos de PPCO natural con tapón cuadrados y graduados Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos translúcidos de copolímero de polipropileno proporcionan niveles de líquido visibles y se suministran con un diseño cuadrado que ahorra espacio.
  • Tapón de rosca de polipropileno natural
  • Cuello con acabado antigoteo para facilitar la dispensación
  • Esterilizable en autoclave
  • Resistentes a ácidos, alcoholes y bases
  • Intervalo de temperatura de -0 ° a 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 oz, 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco cuadrado graduado
Diámetro (imperial) 1,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,71 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material PPCO
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Graduaciones Graduaciones moldeadas
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 83 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado graduado
Anchura (imperial) 1,61 in
Altura (imperial) 3,27 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) Forma cuadrada de 41 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No