Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE graduados Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521954
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
Código de producto. 11329784
Marca: Thermo Scientific™ 3120180125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre espacio con estos frascos cuadrados y translúcidos que proporcionan niveles de líquido visibles y graduaciones moldeadas para facilitar la medición.
Save space with chemical- and break-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Square HDPE Graduated Bottles with Closure. These translucent bottles provide visible liquid levels and molded-in graduations for easy measuring. Square bottles with polypropylene closures feature space-saving designs and drip-proof necks for convenient dispensing.
  • Polietileno de alta densidad natural
  • Tapón de rosca de polipropileno natural
  • No esterilizables en autoclave
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan a granel en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco cuadrado graduado
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Incluye Graduaciones moldeadas
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 250
N.° por paquete 250
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Graduaciones Graduaciones moldeadas
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 110 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado graduado
Altura (imperial) 4,32 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 53,8 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave