Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo ámbar Nalgene™ con tapón: no estériles, bandejas envasadas al vacío
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10049442
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
200 PCS
280 PCS
paquete de 96
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10049442 30 ml 20 mm 280 PCS
10059442 60 ml 24 mm 200 PCS
10581265 125 ml 38-430 mm paquete de 96
3 options
Código de producto. 10049442
Marca: Thermo Scientific™ 3220210030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene de forma segura medios de cultivo sensibles a la luz, tampones y sueros en estos frascos de PETG ámbar cuadrados.
Los frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG ámbar Thermo Scientific™ Nalgene incluyen tapones de HDPE. Los frascos de ámbar translúcidos cumplen los requisitos de resistencia a la luz de las normas de la USP y son idóneos para medios de cultivo, tampones y sueros.
  • De paredes resistentes, infragmentables y duraderos
  • Diseño cuadrado que ahorra espacio
  • Graduaciones moldeadas
  • No estériles, apirógenos y no citotóxicos
  • A prueba de fugas†, con acabado de cuello antigoteo y anillo moldeado en cuello
  • El copoliéster de polietileno tereftalato (PETG) proporciona una excelente barrera para los gases, con transparencia y una menor permeabilidad al CO2 y O2
  • Los frascos y tapones ámbar proporcionan protección a los reactivos fotosensibles
Información sobre pedidos:
Los productos se embalan al vacío en bandejas y se introducen en envases de cartón revestidos de PE para aplicaciones de salas limpias.
Recomendada para:
Almacenamiento y transporte de tampones, sueros y medios de cultivo líquidos fotosensibles
Nota:
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,5 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,55 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material PETG
N.º por caja 280
N.° por paquete 40
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad Los materiales de los frascos para medios de cultivo de PETG y los tapones de HDEP cumplen las normas sobre seguridad biológica actuales, incluida la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 64 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 2,5 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 38 mm