Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo plano Nalgene™: Estéril
Descripción
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los Erlenmeyer de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de un solo uso con fondo plano Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
- Estéril y de un solo uso: reduce el riesgo de contaminación.
- Se contrae tras esterilizarse en autoclave: reduce los residuos biológicos peligrosos
- Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 95 oz |
| Capacidad (métrico) | 2800 mL |
| Material | PETG |
| N.º por caja | 4 |
| N.° por paquete | 1 |
| Forma | Erlenmeyer |
| Revestimiento de superficie | Ninguno |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Desechables | Sí |
| Graduated | Sí |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.