Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo plano Nalgene™: Estéril
Código de producto. 10179661
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Tamaño del tapón:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Tipo de tapón:
Con ventilación
Sólido; sin ventilación
Tamaño de la unidad:
12 PCS
24 PCS
4 PCS
6 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tipo de tapón unitSize
10179661 500 mL 45-430 mm Sólido; sin ventilación 12 PCS
10266432 125 mL 38-430 mm Con ventilación 24 PCS
10592033 250 mL 38-430 mm Con ventilación 12 PCS
10686673 500 mL 45-430 mm Con ventilación 12 PCS
10357302 1000 mL 45-430 mm Con ventilación 6 PCS
10473582 2000 mL 45-430 mm Con ventilación 4 PCS
10156192 2800 mL 70 mm Con ventilación 4 PCS
10465622 125 mL 38-430 mm Sólido; sin ventilación 24 PCS
10292032 250 mL 38-430 mm Sólido; sin ventilación 12 PCS
10475622 1000 mL 45-430 mm Sólido; sin ventilación 6 PCS
10385012 2000 mL 45-430 mm Sólido; sin ventilación 4 PCS
10228732 2800 mL 70 mm Sólido; sin ventilación 4 PCS
12 options
†Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de apoyo durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Código de producto. 10179661
Marca: Thermo Scientific™ 41120500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
†Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de apoyo durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los Erlenmeyer de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de un solo uso con fondo plano Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
Características:
  • Estéril y de un solo uso: reduce el riesgo de contaminación.
  • Se contrae tras esterilizarse en autoclave: reduce los residuos biológicos peligrosos
  • Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 16 oz
Capacidad (métrico) 500 mL
Material PETG
N.º por caja 12
N.° por paquete 1
Forma Erlenmeyer
Revestimiento de superficie Ninguno
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Desechables
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Sólido; sin ventilación
Tamaño del tapón 45-430 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.