Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa Clearboy™ de policarbonato redonda Nalgene™ con llave
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9078030
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10722332 10 l cada uno
10684071 20 l cada uno
2 options
Código de producto. 10722332
Marca: Thermo Scientific™ 23170020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los garrafones redondos transparentes Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy con llaves son duraderos y más ligeros y seguros que los de vidrio.
Los garrafones redondos transparentes Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy con llaves son duraderos y más ligeros y seguros que los de vidrio.
Útiles para la preparación de grandes volúmenes de medios y cultivos, sobre todo cuando sea importante la inspección visual del contenido. Esterilizables en autoclave para aplicaciones estériles e ideales para el almacenamiento refrigerado o congelado de soluciones acuosas o para la dispensación de agua estéril, reactivos acuosos y medios.
Características:
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 3,78 l (1 galón) para facilitar la dispensación
  • La copa de la llave está moldeada para aportar resistencia y evitar fugas
  • El policarbonato es transparente como el vidrio para facilitar la inspección visual y las mediciones de volúmenes
  • Adecuada para mezclar, almacenar y congelar productos biológicos y reactivos acuosos
  • Diseñados con un cuello de 83 mm que acepta TopWorks y otros accesorios Nalgene para ofrecer versatilidad
  • Graduados
  • A prueba de fugas†
  • Esterilizable en autoclave para aplicaciones estériles 
Incluye:
Tapón de rosca con llave de polipropileno con junta de TPE. Para obtener más información, consulte las instrucciones de esterilización en autoclave.
Nota:
Desengrane por completo las roscas del sistema de tapón y retire la llave antes de la esterilización en autoclave
Siga las instrucciones del prospecto del producto para realizar la esterilización en autoclave y garantizar un funcionamiento correcto
Nota: El adaptador de tubos no se puede esterilizar en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Color Transparente
Descripción Garrafón transparente con llave de PC de 10 l
Diámetro interior del cuello (métrico) 66 mm
Diámetro exterior (métrico) 253 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuada para mezclar, almacenar y congelar productos biológicos y reactivos acuosos, especialmente útil para la inspección visual del contenido con fines de calidad.
Graduaciones Graduaciones moldeadas en 1 gal e incrementos de 5 l
Altura con tapón (métrico) 394 mm
Incluye Llave
Material Policarbonato
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafón con llave
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.