Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado de seguridad Nalgene™ de identificación sencilla con etiquetado conforme al Sistema Globalmente Armonizado (GHS), 500 ml (16 onzas), color blanco
Descripción
Evite accidentes con productos químicos en el laboratorio con los frascos de lavado de identificación sencilla de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™. Los frascos se etiquetan previamente con identificación de productos químicos e información para una manipulación segura conforme a las especificaciones del Sistema Globalmente Armonizado (GHS) aplicable a recipientes de laboratorio secundarios. Los frascos de lavado se suministran listos para su uso para transferir productos químicos habituales de laboratorio desde los recipientes de los fabricantes. Los frascos de lavado con autoventilación eliminan el riesgo de autodispensación de frascos.
- Los frascos están hechos de materiales de gran calidad Nalgene con un bajo volumen de sustancias extraíbles y una larga vida útil en el laboratorio
- Con información sobre seguridad de productos químicos totalmente conforme al Sistema Globalmente Armonizado (GHS). No se utiliza ninguna otra marca de sistema en los frascos para evitar posibles confusiones.
- Códigos de color que facilitan la identificación de productos químicos de un solo vistazo
- Las boquillas se han moldeado con suma atención para ofrecer un flujo recto que contribuye a la seguridad y administración precisa.
- Ventilado para evitar la autodispensación
- Se han diseñado para realizar las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza a prueba de fugas.
Garantía: sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 16 oz, 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Natural |
| Descripción | Con tubo y tubo de aspiración |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 24 |
| N.° por paquete | 6 |
| Color del tapón | Natural |
| Graduaciones | No |
| Mostrar más |