Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover
Descripción
Reduzca de forma significativa la evaporación y la contaminación mediante el uso de un depósito rectangular de polipropileno con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™, disponible en tamaños de 8 a 114 litros. Los depósitos se pueden modificar con una llave instalada en fábrica.
- Adecuado para utilizarse con muchos productos químicos orgánicos
- Ofrece una buena resistencia a la fisura por tensiones
- Esterilizable en autoclave
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 14 pulg |
| Tipo | Depósito con cubierta |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (imperial) | 5 gal |
| Capacidad (métrico) | 20 l |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Anchura (imperial) | 10 pulg |
| Anchura (métrico) | 25 cm |
| Altura (imperial) | 10 pulg |
| Altura (métrico) | 25 cm |
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el instrumental de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.