Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover
Código de producto. 10544251
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 l
20 l
30 l
38 l
50 l
120 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10544251 30 l cada uno
10232611 8 l cada uno
10683961 20 l cada uno
10409382 38 l cada uno
10008770 50 l cada uno
10708181 120 l cada uno
6 options
Código de producto. 10544251
Marca: Thermo Scientific™ 142000010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca de forma significativa la evaporación y la contaminación mediante el uso de estos depósitos rectangulares con tapa, disponibles en tamaños de 8 a 114 litros para cubrir cualquier necesidad de aplicación.
Reduzca de forma significativa la evaporación y la contaminación mediante el uso de un depósito rectangular de polipropileno con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™, disponible en tamaños de 8 a 114 litros. Los depósitos se pueden modificar con una llave instalada en fábrica.
  • Adecuado para utilizarse con muchos productos químicos orgánicos
  • Ofrece una buena resistencia a la fisura por tensiones
  • Esterilizable en autoclave
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (imperial) 12 pulg
Tipo Depósito con cubierta
Material Polipropileno
Capacidad (imperial) 8 gal
Capacidad (métrico) 30 l
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 12 pulg
Anchura (métrico) 30 cm
Altura (imperial) 12 pulg
Altura (métrico) 30 cm
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el instrumental de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.