Learn More
Thermo Scientific™ Frascos rectangulares de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10212823
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 125
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 10212823
Marca: Thermo Scientific™ 3120070008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre espacio con el diseño rectangular de estos frascos de HDPE rectangulares con tapón, una buena elección cuando el espacio es fundamental.
Ahorre espacio con el diseño rectangular de los frascos de HDPE rectangulares con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, una buena elección cuando el espacio es fundamental.
Características:
  • Resistentes a fisuras o punciones
  • Construidos con polietileno de alta densidad con tapón de polipropileno
  • A prueba de fugas†
  • Embalaje a granel para aplicaciones de embalaje
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Natural
Descripción Frasco rectangular
Diámetro (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 250
N.° por paquete 250
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Rectángulo
Altura (métrico) 117 mm
Tipo de producto Bottle
Anchura (imperial) 3 in
Altura (imperial) 4,6 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 28 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.