Learn More
Thermo Scientific™ Frascos rectangulares de HDPE de color ámbar Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10439860
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10439860 250 ml 38 mm paquete de 12
10390761 125 ml 28 mm paquete de 12
10505733 500 ml 48 mm paquete de 12
10268630 1 l 53 mm paquete de 6
10310721 2 l 63 mm 4 PCS
5 options
Código de producto. 10439860
Marca: Thermo Scientific™ 20090008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja materiales secos o líquidos fotosensibles de cualquier exposición con estos frascos HDPE ámbar de formato compacto con paredes sólidas y una ancha boca para un llenado más cómodo.
Proteja materiales secos o líquidos fotosensibles de cualquier exposición. Los frascos rectangulares de polietileno de alta densidad (HDPE) de color ámbar Thermo Scientific™ Nalgene™ ocupan menos espacio en los estantes que los frascos redondos tradicionales. Estos frascos de HDPE están tienen paredes sólidas de laterales rectos y una boca ancha para facilitar el llenado. Su excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes hace de este el recipiente idóneo para muestreo, transporte o almacenamiento de materiales secos o líquidos sensibles a la luz ultravioleta.
  • Tapón de rosca de polipropileno de color ámbar
  • El PEAD de color ámbar reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz.
  • Cumple los requisitos de transmisión de la luz de la norma 23 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
  • Su forma rectangular es ideal para ahorrar espacio en el congelador a temperaturas de hasta -100 °C (-148 ° F)
  • Recipientes de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para la protección de muestras valiosas.
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
  • A prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml (8 oz)
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Ámbar
Descripción Frasco rectangular de boca ancha ámbar
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 76 mm
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 51 mm
Color del tapón Ámbar opaco
Certificaciones/conformidad Cumplen los requisitos de la Farmacopea Estadounidense XXIII relativa a la máxima transmisión de luz.
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Rectángulo
Altura (métrico) 117 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Altura (imperial) 4,6 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 76,2 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.