Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps
Descripción
Selle de forma reiterada y fiable garrafones con las pinzas de doble unión de PVDF Thermo Scientific™ Nalgene™ con juntas de silicona y tapones de cierre.Estas pinzas roscadas fabricadas con fluoruro de PVDF son un sistema de abrazaderas esterilizable en autoclave.
- Disponible en tres tamaños y con tipos de pinzas mini y Tri-Clover
- Roscadas y esterilizables en autoclave
- Recomendada para su uso con garrafas sanitarias Nalgene™ (n.º de cat. 2261, 2630 y 2640) y tapones de cierre Nalgene™ (n.º de cat. 2688 y 2689)
- Recomendado para su uso con garrafas esterilizables en autoclave con llave Nalgene™ (n.º de de cat. 2319)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1/paq., 1/caja |
| Tipo | Tri Clover |
| Material | PVDF |
| Para utilizar con (equipo) | Garrafas sanitarias Nalgene™, garrafas esterilizables en autoclave Nalgene™ con llave |
| Tamaño (imperial) del asa | 1,5 in |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.