Learn More
Thermo Scientific™ Frascos lavadores de polipropileno copolímero esterilizables en autoclave Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4522012
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28 mm
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10618101 500 ml 28 mm paquete de 6
10227830 1000 ml De 38 a 430 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10618101 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24050500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de contaminación al dispensar agua estéril o reactivos mediante los frascos de lavado de PPCO esterilizables en autoclave.
Los frascos lavadores de polipropileno copolímero esterilizables en autoclave Thermo Scientific Nalgene son útiles para administrar agua estéril o reactivos donde sea necesario para reducir el riesgo de contaminación.
Los frascos lavadores esterilizables en autoclave son flexibles y transparentes.
  • Con tubo/tapón de rosca y tubo de aspiración de polipropileno.
  • La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Translúcido
Incluye Rosca/tubo y tubo de aspiración
Material PPCO
N.º por caja 24
N.° por paquete 6
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 213 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Altura (imperial) 21,33 cm (8,4 pulg)
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 72,6 mm
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.