Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: no estériles, embalaje a granel, natural
Descripción
Quickly identify samples using Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Low-Profile Micro Packaging Vial Closures, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer resin—excellent for PCR reagents.
Características:
- Los viales (enumerados por separado) y los tapones se prueban juntos bajo presión a 7,5 PSIG para el transporte aéreo
- No estériles
- No citotóxicos y apirógenos
- A prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1.000 por caja. Pida los viales no estériles por separado (n.º cat. 362800 y 362805).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapones de perfil bajo para viales de microenvasado |
| Color | Verde |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | PPCO |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 1000 |
| N.° por paquete | 500 |
| Línea de productos | Nalgene |
| Material del cierre | Copolímero de polipropileno |
| Cantidad | 500 bolsas,1000 cajas |
| Mostrar más |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.