Learn More
Thermo Scientific™ Viales de microenvasado de PPCO de color ámbar Nalgene™: no estériles, embalaje a granel, 0.5 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-4526553
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10652824 0,5 ml paquete de 1000
10354383 2 ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10652824 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3628050005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja los reactivos sensibles a la luz con estos viales de microenvasado de PPCO de color ámbar con fondos cónicos que permiten recuperar todo el contenido.
Protect light sensitive reagents with Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber Micro Packaging Vials. These noncytotoxic and nonpyrogenic vials are molded from high purity, low-metal content polypropylene copolymer resin. They are skirted and feature a conical bottom, allowing recovery of entire contents.
Características:
  • Los viales y los tapones (enumerados por separado) se prueban juntos bajo presión a 7,5 PSIG para el transporte aéreo
  • Cumplen los requisitos de la clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP); apirógenos
  • Pueden centrifugarse a 13.000 x g.
  • Los tapones de colores se envasan por separado
  • No estériles
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
Información para pedidos:
Los viales se envasan a granel sin tapones, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones no estériles por separado (números cat. 362821 y 362825).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales para microenvasado
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material PPCO
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 0,5 ml
N.º por caja 1000
N.° por paquete 500
Volumen total (métrico) 0,5 mL
Material del cierre Copolímero de polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (no incluido)
Cantidad 500 bolsas,1000 cajas
Tamaño del tapón 11 mm
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Altura (métrico) 49 mm
Tipo de producto Vial
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.