Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de dilución Nalgene ™ , polisulfona, tapón de rosca de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521587
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
210 mL
220 mL
Tamaño del tapón:
28 - 415mm
38 - 415mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11375514 210 mL 28 - 415mm paquete de 48
11940526 220 mL 38 - 415mm paquete de 48
2 options
Código de producto. 11375514
Marca: Thermo Scientific™ 25000280
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistencia en aplicaciones con bases, ácidos débiles y todas las soluciones acuosas con nuestros frascos de dilución más transparentes y precisos.
Los frascos de dilución Thermo Scientific ™ Nalgene son los más nítidos y exactos de nuestra gama.
Ofrecen excelente resistencia química a bases, ácidos débiles y a todas las soluciones acuosas. Rango de temperatura útil de - 100 ° C (148 ° F) hasta + 168 ° C (329 ° F). Graduados a 90 y 99 ml. Con exactitud de ± 1 ml.
Características:
  • Excelente resistencia química a bases y ácidos débiles: ideales para su uso con productos alimentarios.
  • Útil para una amplio intervalo de temperatura: de -100° C (148° F) a +168° C (329° F)
  • Transparentes, con graduaciones muy fáciles de leer en 90 ml (para diluciones de 1:10) y 99 ml (para diluciones de 1:100), con una precisión de ±1 ml
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/A prueba de fugas†
Nota: La esterilización en autoclave cuando se utiliza con Tween reducirá la vida útil de este frasco de dilución.
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 210 mL
Capacidad (imperial) 7,25 oz
Color Transparente
Material Polisulfona
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Volumen hasta el borde (imperial) 7,25 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 210 mL
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 152,9 mm
Tipo de producto Frasco de dilución
Anchura (imperial) 1,75 in
Longitud (imperial) 1,75 in
Altura (imperial) 6,02 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 - 415mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No