Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa rectangular de polipropileno Nalgene™ con llave
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10540022
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10540022
Marca: Thermo Scientific™ 23210050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con: Almacene y dispense medios, soluciones y agua estéril; Esterilizable en autoclave; Material del tapón: Polipropileno; Color: Blanco
Almacene y dispense medios, soluciones y agua estéril con los garrafones rectangulares de PPCO esterilizables en autoclave con llave Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos garrafones ocupan poco espacio e incorporan una abertura de boca ancha para faciltar el llenado y la limpieza, así como una llave para la dispensación y un mango de acero inoxidable resistente. Los garrafones de polipropileno Nalgene se pueden esterilizar en autoclave antes de rellenarlos para eliminar la proliferación bacteriana que se produce cuando se almacena agua estéril. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para sustancias lixiviables y extraíbles de baja fiabilidad.
  • Con llave de polipropileno y tapón de rosca; junta de TPE
  • Abertura de boca ancha que facilita el llenado, la transferencia y la limpieza de los garrafones
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
  • Asa de acero inoxidable para facilitar el transporte de los recipientes.
  • La copa de la llave moldeada aporta resistencia y evita fugas.
  • Esterilizables en autoclave, transparentes, a prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100 mm
Color Blanco (opaco)
Descripción Garrafón rectangular esterilizable en autoclave con espita de PP de 20 l
Diámetro interior del cuello (métrico) 86 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,5 × 8,62 × 15 pulg (318 × 219 × 381 mm)
Para utilizar con (aplicación) Almacenar y dispensar medios, soluciones y agua estéril
Altura (imperial) 15 in
Altura (métrico) 381 mm
Altura con tapón (métrico) 399 mm
Incluye Copa de llave moldeada
Longitud (imperial) 12,5 in
Longitud (métrico) 318 mm
Material Polipropileno copolímero
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafón con llave
Anchura (imperial) 8,62 in
Anchura (métrico) 219 mm