Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de polipropileno para polvo Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4525012
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
79 mm
104 mm
147 mm
Capacidad (métrico):
68 ml
115 ml
243 ml
716 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
10545211 65 mm 68 ml paquete de 12
10376371 79 mm 115 ml paquete de 12
10586931 104 mm 243 ml paquete de 6
10306281 147 mm 716 ml paquete de 4
4 options
Código de producto. 10545211
Marca: Thermo Scientific™ 42520065
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transfiera polvos con estos embudos para polvo. Su vástago paralelo reduce al mínimo la acumulación de polvo y las estrías externas evitan las bolsas de aire. Una alternativa inastillable a los productos de vidrio.
Los embudos para polvo Thermo Scientific Nalgene™ se utilizan para la transferencia de materiales en polvo.
El vástago en paralelo minimiza la mezcla de polvo; con estrías externas que impiden las burbujas de aire. Químicamente resistente a una amplia variedad de productos y reactivos de laboratorio. Una alternativa inastillable a los productos de vidrio.
  • El polipropileno es un material resistente a roturas y químicamente compatible con una gran variedad de reactivos de uso frecuente en laboratorios
  • Adecuado para uso general, es el sustituto duradero para los embudos de vidrio
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 65 mm
Capacidad (métrico) 68 ml
Diámetro del tubo (métrico) 16 mm
Material PP
Altura (métrico) 67 mm
Esterilizables en autoclave
Descripción Embudo para polvo de PP 65 mm
Longitud del tubo (métrico) 22 mm
Cantidad 36
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.