Learn More
Thermo Scientific™ Mordaza de polipropileno Nalgene™
Código de producto. 11394535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
12/paquete, 72/caja
Tamaño de la unidad:
72 PCS
11394535 12/paquete, 72/caja 72 PCS
1 options
Código de producto. 11394535
Marca: Thermo Scientific™ 61650002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Desde apertura completa a caudal restringido o interrumpido: descubra una regulación del caudal precisa y con una sola mano con la mordaza Thermo Scientific™ Nalgene™ de polipropileno.
Desde apertura completa a caudal restringido o interrumpido: descubra una regulación del caudal precisa y con una sola mano con la mordaza Thermo Scientific™ Nalgene™ de polipropileno. Se trata de una pieza de plástico que no se oxida, corroe ni deforma. Moldeada en una pieza, sin bordes afilados, es apta para una amplia variedad de tubos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cantidad 12/paquete, 72/caja
Tipo Mordaza
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Se adapta a tubos con DE: de 0,25 a 0,44 pulg
Descripción Mordaza; se adapta a tubos con DE: De 6,35 a 11,10 cm (0,25 a 0,44 pulg)
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.