Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa para vacío de alta resistencia de polipropileno Nalgene™, con asa
Descripción
Ideal para las condiciones más extremas, el garrafón de vacío de alta resistencia de polipropileno (PP) Thermo Scientific™ Nalgene™ es útil como trampa de vacío y mantiene un vacío total hasta un máximo de ocho horas. Fabricados con polipropileno natural de paredes gruesas para proporcionar mayor fuerza, se suministran con un tapón de PP 83B blanco con junta de elastómero termoplástico (TPE). Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de fluidos. Se adaptan perfectamente a una amplia variedad de tapones opcionales 83B con conjuntos de tubos estándar (como los de llenado y ventilación Nalgene™ Top Works™, Nalgene™) y diseños de juegos de tubos personalizados.
- Esterilizables en autoclave cuando se han desengranado las roscas de cierre y el recipiente está vacío
- No están evaluados para uso a presión
Información para pedidos:
- Para opciones de tapón en aplicaciones de vacío, use los tapones de llenado/ventilación rápidos Nalgene (n.º de cat. 2158) o los tapones de llenado/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2162)
- Entre los accesorios adicionales se incluyen los racores de mamparo dentados Nalgene (n.º de cat. 6149)
- Para tamaños de 1 a 5 litros, consulte los frascos para vacío de alta resistencia Nalgene (n.º cat. 2126)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 83B |
| Color | Blanco |
| Diámetro exterior (métrico) | 250 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para las condiciones de servicio más extremas, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
| Incluye | Mangos |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |