Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
Description
Realice vertidos precisos y eficaces con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.
- Con estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla
- Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
- Esterilizables en autoclave/graduados
- Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
Specifications
Specifications
| Color | Translúcido natural |
| Descripción | Vaso de precipitados Griffin de PP de perfil bajo de 30 ml |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Material | Polipropileno |
| Intervalo de graduación | De 5 a 30 ml |
| Incrementos | 5 mL |
| Cantidad | 12; 48 |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | No |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nota: No aptos para uso en placas calientes.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.