Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
Descripción
Realice vertidos precisos y eficaces con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.
- Con estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla
- Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
- Esterilizables en autoclave/graduados
- Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido natural |
| Descripción | Vaso de precipitados Griffin de PP de perfil bajo de 400 ml |
| Capacidad (métrico) | 400 mL |
| Material | polipropileno |
| Intervalo de graduación | De 50 a 400 ml |
| Incrementos | 25 mL |
| Cantidad | 6/pack, 36/caja |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | No |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nota: No aptos para uso en placas calientes.