Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa de polipropileno Nalgene™ con llave
Descripción
Los garrafones esterilizables en autoclave con llaves Thermo Scientific Nalgene tienen una excelente resistencia química y son ideales para utilizarse con agua destilada y medios de cultivo.
Para almacenamiento y dispensación de soluciones y medios; puede esterilizarse en autoclave con una buena resistencia química.
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
- Asas integradas que facilitan el levantamiento cómodo
- Ideales para almacenar y dispensar soluciones y medios. Se pueden esterilizar en autoclave antes de rellenarlos para eliminar la proliferación bacteriana
- La copa de la llave moldeada aporta resistencia y evita fugas.
- Esterilizables en autoclave, transparentes, a prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
Nota:
- Los recipientes pueden utilizarse para almacenamiento prolongado, pero debe evitarse la exposición directa a rayos ultravioleta.
- El cuello acepta tapones de caucho del n.° 13,5.
- Tapón de la llave incluido.
- Siga las instrucciones del prospecto del producto para realizar la esterilización en autoclave y garantizar un funcionamiento correcto.
- El adaptador de tubo no se puede esterilizar en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 83B |
| Color | Blanco (opaco) |
| Descripción | Garrafón esterilizable en autoclave con llave |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 64 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 250 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento a largo plazo, y dispensación de soluciones y medios |
| Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.