Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto estériles de polipropileno Biotainer Nalgene™
Descripción
Proteja el contenido de sus frascos y garrafas Biotainer™de Thermo Scientific™. Los tapones de repuesto estériles de polipropileno Biotainer Nalgene™ de Thermo Scientific™ se destinan al uso con los Biotainers de policarbonato de 1, 2, 5, 10 y 20 L.
Especificaciones:
- Diseñados para adaptarse solo a los frascos Nalgene y garantizar un sistema a prueba de fugas†.
- Polipropileno con revestimiento de silicona
- Tamaño del tapón: 48 mm
Información para pedidos:
- Envasados individualmente— 1 por bolsa, 6 bolsas por caja (300 tapones/caja)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Tapones de repuesto para Biotainer |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 300/Cs. |
| Cantidad | 300 tapones |
| Esterilidad | Estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | 62 mm |
| Material de revestimiento | Silicona |
| Acabado del cuello | 62 mm |
| Tipo de producto | Tapones de repuesto Biotainer |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.