Learn More
Thermo Scientific™ Cestos de polipropileno para esterilización en autoclave Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4520829
Click to view available options
Altura (métrico):
10.4 cm
17.8 cm
23.9 cm
Longitud (métrico):
15.6 cm
23.3 cm
Anchura (métrico):
10.4 cm
17.8 cm
23.9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10676541
Marca: Thermo Scientific™ 69170127
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Durante la esterilización en autoclave y el lavado, coloque el instrumental de laboratorio en estas cestas para esterilización en autoclave de polipropileno, que también permiten la ventilación y el drenaje completos.
Durante la esterilización en autoclave y el lavado, coloque el instrumental de laboratorio en las cestas para esterilización en autoclave de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que también permiten la ventilación y el drenaje completos. Estas cestas no se corroen y son químicamente compatibles con la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. La superficie lisa no raya el contenido de plástico o vidrio.
  • Apilables para el almacenamiento
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción No corrosivo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15.6 x 10.4 x 10.4 cm (6.125 x 4.87 x 4.125 pulg)
Longitud (métrico) 15.6 cm
Longitud (imperial) 6.125 pulg
Anchura (imperial) 4,87 in
Altura (imperial) 4,125 in
Tipo de producto Cesta para esterilización en autoclave de polipropileno
Altura (métrico) 10.4 cm
Anchura (métrico) 10.4 cm