Learn More
Thermo Scientific™ Embudos analíticos de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4525018
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
34 mm
55 mm
66 mm
77 mm
104 mm
158 mm
Capacidad (métrico):
10 ml
41 ml
64 ml
114 ml
254 ml
976 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
10010741 34 mm 10 ml paquete de 12
10562131 55 mm 41 ml paquete de 12
10490143 66 mm 64 ml paquete de 12
10294491 77 mm 114 ml paquete de 6
10284541 104 mm 254 ml paquete de 4
10505981 158 mm 976 ml paquete de 2
6 options
Código de producto. 10010741
Marca: Thermo Scientific™ 42500035
Utilice papeles de filtro estándar con estos embudos, que incluyen vástagos largos y estrías externas que eliminan el bloqueo de aire.
Los embudos de polipropileno para análisis Thermo Scientific™ Nalgene con vástagos largos y rebordes externos se utilizan con papeles de filtro estándar.
Las estrías externas impiden la formación de burbujas de aire. Químicamente resistente a una amplia variedad de productos y reactivos de laboratorio. Una alternativa inastillable a los productos de vidrio.
  • Cuerpo del embudo en ángulo de 60° y provisto de estrías internas con una inclinación de 58° para facilitar la filtración
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 10 ml
Diámetro del tubo (métrico) 6 mm
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave
Descripción Embudos de análisis, polipropileno, diámetro superior: 34 mm; longitud del vástago: 52 mm
Longitud del tubo (métrico) 52 mm
Cantidad 36