Learn More
Thermo Scientific™ Racks de uso general de policarbonato Thermo Scientific Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10758871
Change view
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
3 x 8
4 x 10
Para utilizar con (equipo):
Tubos 13 - 16mm
Tubos 16 -20mm
Tubos 25 -30mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. matriz, red, conjunto Para utilizar con (equipo) unitSize
10758871 4 x 10 Tubos 16 -20mm cada uno
10707771 4 x 10 Tubos 13 - 16mm cada uno
11355694 3 x 8 Tubos 25 -30mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10758871 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 59290020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Organice y almacene tubos de ensayo en estas cómodas gradillas de tubos que incluyen asas para facilitar el transporte y números y letras moldeados para facilitar la identificación de los tubos.
Organice y almacene los tubos de ensayo con las gradillas para tubos de ensayo de uso general de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™. Estas gradillas están disponibles con asas para facilitar el transporte. Cuando están vacías, se pueden apilar con otras gradillas de la misma longitud. Con orificios con números y letras moldeados para facilitar la identificación de los tubos.
  • Su gravedad específica es superior a la del agua, por lo que estas gradillas permanecen sumergidas en baños de agua sin flotar.
  • Esterilización en autoclave (disminuye la resistencia con el tiempo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bastidores para tubos de ensayo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Tubos (de 16 a 20 mm)
Material Policarbonato
Posiciones 40
Forma Rectángulo
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo) Tubos 16 -20mm
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Longitud (métrico) 28.5cm
Longitud (imperial) 11 pulg
Anchura (imperial) 4,5 in
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Diámetro interior (métrico) 20 mm
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 11.5cm