Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato Nalgene™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250mL
500mL
Tamaño del tapón:
33mm
38mm
43mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de policarbonato Thermo Scientific Nalgene se utilizan para preparar y almacenar medios y numerosas técnicas de cultivo.
Proporcionan más seguridad que los matraces de vidrio cuando se usan en agitadores.
- Las marcas de graduación moldeadas facilitan el cálculo de nivel de los líquidos.
- Los tapones de rosca de polipropileno no contaminantes, sin revestimiento y de sellado hermético protegen los contenidos
- Esterilizables en autoclave/Transparentes/Graduados
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Descripción | Erlenmeyer con tornillo de cierre, 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500mL |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 12 |
| N.° por paquete | 4 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | No |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecha |
| Mostrar más |