Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafas de policarbonato Nalgene™ Biotainer™
Descripción
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas. Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos. Excelentes para aplicaciones de congelación.
- Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
- Los tapones contienen un revestimiento de silicona para una garantía a prueba de fugas†.
- Hay opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos.
- Compatibilidad con una amplia documentación de validación
- Aptos para su uso en condiciones de almacenamiento de -100° a + 100° C
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| Capacidad (imperial) | 169,1 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 48 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Congelación, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 6/Cs. |
| Esterilidad | Estéril |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -100°C to 100°C |
| Material de revestimiento | Silicona |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Nota: No aptos para uso en placas calientes.