Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Nalgene™, 30 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10622741
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10622741 4000 ml cada uno
10159790 50 ml paquete de 12
10067840 100 ml paquete de 12
10742132 150 ml paquete de 12
10169790 250 ml paquete de 6
10097850 400 ml paquete de 6
10493681 600 ml paquete de 4
10280831 1000 ml paquete de 3
10403691 2000 ml cada uno
9 options
This item is not returnable. View return policy
No aptos para uso en placas calientes.
Product Code. 10622741
Brand: Thermo Scientific™ 12034000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
No aptos para uso en placas calientes.
Utilice ininterrumpidamente los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ a temperaturas de 150 °C con servicios intermitentes a una temperatura de 175 °C.
Utilice ininterrumpidamente los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ a temperaturas de 150 °C con servicios intermitentes a una temperatura de 175 °C. Estos vasos de precipitados de polimetilpenteno tienen la transparencia del vidrio, una resistencia química y tolerancia al calor excelentes. Todos los tamaños de vasos de precipitados están serigrafiados con una graduación y son de fácil lectura.
  • El PMP transparente permite ver con claridad el contenido del vaso de precipitados.
  • El diseño de boquilla única sin goteo ofrece un control de vertido de precisión.
  • Disponen de estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla.
  • Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
  • Esterilizables en autoclave/graduados/transparentes.
  • Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparente
Descripción Vaso de precipitados Griffin de perfil bajo PMP de 4000 ml
Capacidad (métrico) 4000 ml
Material Polimetilpenteno
Intervalo de graduación De 500 a 4000 ml
Incrementos 250 mL
Cantidad 1; 4
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO/DIN 7056
Scale De 500 ml a 4000 ml en incrementos de 250 ml
Modelo Griffin de perfil bajo