Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Nalgene™, 30 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Utilice ininterrumpidamente los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ a temperaturas de 150 °C con servicios intermitentes a una temperatura de 175 °C. Estos vasos de precipitados de polimetilpenteno tienen la transparencia del vidrio, una resistencia química y tolerancia al calor excelentes. Todos los tamaños de vasos de precipitados están serigrafiados con una graduación y son de fácil lectura.
- El PMP transparente permite ver con claridad el contenido del vaso de precipitados.
- El diseño de boquilla única sin goteo ofrece un control de vertido de precisión.
- Disponen de estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla.
- Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
- Esterilizables en autoclave/graduados/transparentes.
- Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | Vaso de precipitados Griffin de PMP de perfil bajo de 2000 ml |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | PMP (polimetilpenteno) |
| Intervalo de graduación | De 200 a 2000 ml |
| Incrementos | 100 mL |
| Cantidad | 1; 4 |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | No |
| Mostrar más |