Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Nalgene™, 30 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10097850
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10097850 400 ml paquete de 6
10159790 50 ml paquete de 12
10067840 100 ml paquete de 12
10742132 150 ml paquete de 12
10169790 250 ml paquete de 6
10493681 600 ml paquete de 4
10280831 1000 ml paquete de 3
10403691 2000 ml cada uno
10622741 4000 ml cada uno
9 options
No aptos para uso en placas calientes.
Código de producto. 10097850
Marca: Thermo Scientific™ 12030400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No aptos para uso en placas calientes.
Utilice ininterrumpidamente los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ a temperaturas de 150 °C con servicios intermitentes a una temperatura de 175 °C.
Utilice ininterrumpidamente los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ a temperaturas de 150 °C con servicios intermitentes a una temperatura de 175 °C. Estos vasos de precipitados de polimetilpenteno tienen la transparencia del vidrio, una resistencia química y tolerancia al calor excelentes. Todos los tamaños de vasos de precipitados están serigrafiados con una graduación y son de fácil lectura.
  • El PMP transparente permite ver con claridad el contenido del vaso de precipitados.
  • El diseño de boquilla única sin goteo ofrece un control de vertido de precisión.
  • Disponen de estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla.
  • Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
  • Esterilizables en autoclave/graduados/transparentes.
  • Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Vaso de precipitados Griffin de PMP de perfil bajo de 400 ml
Capacidad (métrico) 400 ml
Material PMP
Intervalo de graduación De 50 a 400 ml
Incrementos 25 mL
Cantidad 6/paq., 24/caja
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO/DIN 7056
Scale De 50 ml a 400 ml en incrementos de 25 ml
Modelo Griffin de perfil bajo