Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de polimetilpenteno con tapones Nalgene™
Descripción
Los matraces de polimetilpenteno Thermo Scientific Nalgene con tapones de polipropileno resultan útiles para la valoración, preparación y almacenamiento de medios de cultivo.
Excelente combinación de transparencia, resistencia a productos químicos, robustez contra impactos y capacidad de esterilización en autoclave.
- Excelente resistencia química para una amplia gama de reactivos de laboratorio.
- Más transparentes que los matraces de polipropileno, pero con una resistencia química similar.
- Ideales para la preparación y el almacenamiento de titulaciones y medios de cultivo.
- Todos los tamaños tienen graduaciones de fácil lectura.
- Esterilizables en autoclave/graduados
Incluye: tapones de rosca de polipropileno
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Descripción | Matraces Erlenmeyer con tapones de rosca 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | PMP |
N.º por caja | 12 |
N.° por paquete | 4 |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | No |
Graduated | Sí |
Mouth Style | Estrecha |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Package Inserts
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1427558 | Certificado de conformidad | 06/05/2025 | 4109-0250 |
1410609 | Certificado de conformidad | 20/09/2024 | 4109-0250 |
1401880 | Certificado de conformidad | 20/03/2024 | 4109-0250 |
1391319 | Certificado de conformidad | 20/02/2024 | 4109-0250 |
1390036 | Certificado de conformidad | 04/08/2023 | 4109-0250 |