Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Descripción
Garantice unas transferencias de líquidos fiables y precisas en todo momento con los tubos de silicona curada con platino aptos para uso farmacéutico Thermo Scientific™ Nalgene™.Estos tubos translúcidos, flexibles, duraderos y de alta pureza se han diseñado para una gran variedad de aplicaciones de transferencia, incluidas aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos.
- Sin sabor, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos.
- No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
- Su superficie de baja adherencia minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
- Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
- Dureza de durómetro: Shore A, 50
- Cumplen los requisitos de la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA), la Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense y los estándares sanitarios 3A.
Información sobre pedidos
En cajas de 7,6 m (25 ″) con doble envase
Nota:
No previsto para uso invasivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple con la citotoxicidad de USP<87> (difusión de agar y métodos de elución MEM); USP<88> clase VI; las pruebas fisicoquímicas de la USP<661>; test de Ames de mutagenicidad bacteriana según ISO 10993-3; contacto directo de hemólisis según ISO 10993-4, elastómero de silicona de EP 3.1.9 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (3 x 16 pulg) |
| Material | Silicona curada con platino |
| Longitud global (imperial) | 25 ft |
| Tamaño de los tubos | N.º 15 |
| Color | Translúcido |
| Dureza | 50 (Shore A) |
| Flexibility | Radio de curvatura de 4xDE |
| Tipo de producto | Tubos flexibles |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.