Learn More
Thermo Scientific™ Racks de placas de Petri y bioensayo esterilizables en autoclave Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4520837
Change view
Click to view available options
Admite:
24/100mm
56/60mm
60/100mm
Para utilizar con (equipo):
2.36 pulg (60 mm ) Plato
3.93 pulg (100 mm ) Plato
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. Admite Para utilizar con (equipo) Esterilizables en autoclave unitSize
11349634 60/100mm 3.93 pulg (100 mm ) Plato Esterilizable en autoclave paquete de 2
12704378 56/60mm 2.36 pulg (60 mm ) Plato No esterilizable en autoclave paquete de 2
15292529 24/100mm 3.93 pulg (100 mm ) Plato No esterilizable en autoclave paquete de 4
3 options
Código de producto. 11349634
Marca: Thermo Scientific™ 59200060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice el transporte seguro de las placas de vidrio y de plástico con estas gradillas de placas para bioensayo y de Petri.
Garantice el transporte seguro de las placas de vidrio y de plástico con las gradillas de placas para bioensayo y de Petri Nalgene™. Al requerir un montaje sencillo, estas gradillas transparentes permiten una visibilidad lateral para realizar controles de los cultivos durante la incubación.
  • Los racks transparentes ofrecen visibilidad lateral para poder comprobar los cultivos en incubación.
  • Montaje sencillo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite 60/100mm
Material Policarbonato
Para utilizar con (equipo) 3.93 pulg (100 mm ) Plato
N.º por caja 2
N.° por paquete 1
Tipo de producto Gradilla para placas de Petri
Diámetro interior (métrico) 100 mm