Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
280 PCS
40 PCS
60 PCS
paquete de 200
paquete de 24
paquete de 96
Descripción
Envase y envíe medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con los frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG Thermo Scientific™ Nalgene. Frascos de paredes resistentes y duraderos diseñados para utilizarse en líneas de llenado; los tapones se venden por separado.
Características:
- De paredes resistentes y duraderos
- Infragmentables
- Excelentes propiedades de barrera a gases
- Estéril
10-6
SAL - Graduaciones moldeadas
- El tapón se suministra por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1 oz, 30 ml |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Capacidad (imperial) | 1 oz |
| Color | Transparente |
| Descripción | Frascos para medios de cultivo sin tapón |
| Diámetro (imperial) | 1,5 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 0,55 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Líneas de llenado |
| Material | PETG |
| Mostrar más |