Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Serum Vials with Continuous Thread: Sterile, Shrink-Wrapped Modules
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4526626
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1260
paquete de 1656
paquete de 612
Código de producto. 10455123
Marca: Thermo Scientific™ 3420320005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga protección contra fugas, roturas y contaminación con estos viales de suero de PETG. Son más ligeros que el vidrio y están fabricados para su uso con tapones de rosca continua revestidos (disponibles por separado).
Protect against leakage, breakage, and contamination with Thermo Scientific™ Nalgene PETG Serum Vials. These serum vials are lighter in weight than glass, and are made for use with lined continuous-thread closures (available separately).
Características:
  • PETG
  • No citotóxicas
  • Apirógenas
  • Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
  • Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • A prueba de fugas† con tapones de rosca continua revestidos Nalgene (n.º de cat. 342158)
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. Pida los tapones por separado (n.º de cat. 342158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales de suero
Diámetro interior (métrico) 11 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material PETG
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 5 ml
N.º por caja 1656
N.° por paquete 276
Volumen (imperial) 1/6 oz
Línea de productos Nalgene
Volumen total (métrico) 5 mL
Tipo de tapón Tapones de rosca continua revestidos (se venden por separado)
Altura (métrico) 44 mm
Cantidad 1656 cajas, 276 paq.
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Tipo Vial de suero
Tamaño del tapón 20-415
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca continua revestido