Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de PETG cuadrado para medios de cultivo con certificación de limpieza óptima Nalgene™
Descripción
Products are washed with USP Water for Injection and handled post-washing in Class 5 clean rooms with Class 4 packaging/inspection hoods to produce these very low particulate products. Certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination. Sterile, ready-to-use products with a Sterility Assurance Level of 10-6 inside the container/closure, including two heat-sealed sterile barriers to protect product prior to use.
- Estéril a 10-6 SAL
- Apirógenos y no citotóxicos
- Tapones de polietileno de alta densidad (HDPE) a prueba de fugas.
- Los viales de suero se envasan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados.
- Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo, almacenamiento y envío estériles, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
| N.º por caja | 504/Cs. |
| N.° por paquete | 84/Pk. |
| Cantidad | Case of 504 |
| Esterilidad | Estéril |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -70°C to 70°C |
| Niveles bajos de partículas | <1/3 USP <788> (Ultralow particulate) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2003, 21CFR177.1520, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Tipo de producto | Media Bottle |
| Mostrar más |