Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Código de producto. 16450591
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Incluye:
Asas laterales
Mango de polietileno
Mango para el cuello
Cantidad:
14 x 5 frascos
20 frascos
20 x 5 frascos
4 x 5 frascos
6 frascos
7 x 5 frascos
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 35
paquete de 6
paquete de 70
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Cantidad unitSize
16450591 2 L Asas laterales 20 frascos paquete de 20
16410591 125 mL Asas laterales 20 x 5 frascos paquete de 100
16400591 500 mL Asas laterales 14 x 5 frascos paquete de 70
16430591 1 L Asas laterales 7 x 5 frascos paquete de 35
16460591 2 L Asas laterales 4 x 5 frascos paquete de 20
16420601 5 L Mango de polietileno 6 frascos paquete de 6
16430601 5 L Mango para el cuello 6 frascos paquete de 6
7 options
Código de producto. 16450591
Marca: Thermo Scientific™ 38323020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nalgene PETG Low Particulate Biotainer Bottles are certified clean to USP <788> standards, making them an excellent solution for biological and pharmaceutical manufacturing.
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
  • Específicamente diseñadas para fabricación de productos farmacéuticos y biológicos
  • Limpieza certificada, validado según USP 788
  • Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos
  • < 0,5 UE/ml, endotoxinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable, No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 L
Capacidad (imperial) 67.628 fl. oz.
Certificaciones/conformidad USP <778>, USP 788
Color del tapón Blanco
Revestimiento del tapón LDPE
Color Transparente
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 48 mm
Para utilizar con (aplicación) Específicamente diseñadas para fabricación de productos farmacéuticos y biológicos, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product, Específicamente diseñadas para fabricación de productos farmacéuticos y biológicos, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Incluye Asas laterales
Material PETG
Diámetro exterior (métrico) 116 mm
N.º por caja 20/caja
Cantidad 20 frascos
Altura (métrico) 265 mm
Esterilidad Estéril
Longitud (imperial) 24 in
Tipo de producto Biotainer
Anchura (imperial) 19,25 in
Niveles bajos de partículas USP <788> (Low particulate)
Diámetro (métrico) 116 mm
Paso del flujo de trabajo Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.