Learn More
Thermo Scientific™ Frasco Biotainer™ con certificación de limpieza superior cuadrado de PETG Nalgene™
Descripción
- Tapones con revestimiento de espuma de polietileno para ofrecer garantía a prueba de fugas
- Los productos se lavan con agua para inyectables USP
- Manipulado en salas limpias de clase 5 con 4 campanas de inspección/envasado de clase para producir productos con concentraciones de partículas extremadamente bajas
- Certificados y probados para contenido inferior a 1/3 de las partículas permitidas de acuerdo con USP 788 con el fin de limitar la contaminación potencial por partículas
- Productos estériles y listos para su uso con un nivel garantizado de esterilización de 10-6 dentro del contenedor/tapón
- Incluidas dos barreras estériles selladas térmicamente para proteger el producto antes de su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4,23 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Material | PETG |
| N.º por caja | 100 |
| Esterilidad | Estéril |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De - 40 °C a 70 °C |
| Mostrar más |