Learn More
Thermo Scientific™ Frasco Biotainer™ con certificación de limpieza superior cuadrado de PETG Nalgene™
Código de producto. 16480621
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
1 l
2 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 35
paquete de 70
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16480621 500 ml paquete de 70
16490621 125 ml paquete de 100
16410631 1 l paquete de 35
16430631 2 l paquete de 20
4 options
Código de producto. 16480621
Marca: Thermo Scientific™ CEN300542
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos Biotainer™ de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ ideales para almacenamiento prolongado de materiales sensibles al pH
  • Tapones con revestimiento de espuma de polietileno para ofrecer garantía a prueba de fugas
  • Los productos se lavan con agua para inyectables USP
  • Manipulado en salas limpias de clase 5 con 4 campanas de inspección/envasado de clase para producir productos con concentraciones de partículas extremadamente bajas
  • Certificados y probados para contenido inferior a 1/3 de las partículas permitidas de acuerdo con USP 788 con el fin de limitar la contaminación potencial por partículas
  • Productos estériles y listos para su uso con un nivel garantizado de esterilización de 10-6 dentro del contenedor/tapón
  • Incluidas dos barreras estériles selladas térmicamente para proteger el producto antes de su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material PETG
N.º por caja 70
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) De - 40 °C a 70 °C
Peso (imperial) 18,2 lb
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21CFR 177.1315
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 176 mm
Tipo de producto Bottle
Anchura (imperial) 16 in
Altura (imperial) 6,9 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 77 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave