Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de policarbonato certificado Nalgene™ para validación de limpieza
Descripción
- Perfecto para el almacenamiento de muestras de lotes de controles de calidad de fármacos de alto valor
- Las botellas de pequeño volumen están moldeadas en los mismos materiales que los recipientes de mayor tamaño, con lo que requieren un menor volumen de reactivos caros para realizar las pruebas de validación.
- Validado de acuerdo con USP 788
- Resistente a impactos
- < 5 UE/ml, endotoxinas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Capacidad (imperial) | 0,16 oz |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte de líquidos |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 416 |
| N.° por paquete | 52 |
| Cantidad | 416/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Peso (imperial) | 9 lb |
| Mostrar más |