Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ con tapón: no estériles, envasados en bandeja
Código de producto. 30117595
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Acabado del cuello:
13-415 mm
20-415 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1328
paquete de 1500
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello unitSize
30117595 4 ml 13-415 mm paquete de 1328
10436283 8 ml 20-415 mm paquete de 1500
10446283 15 ml 20-415 mm paquete de 1500
3 options
Código de producto. 30117595
Marca: Thermo Scientific™ 3220049125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene y envíe muestras sensibles a la luz volumen reducido con estos frascos para diagnóstico, que se embalan en bandejas para facilitar su manipulación. Estos frascos se pueden utilizar en kits de pruebas y muchas aplicaciones de volumen reducido.
Almacene y envíe volúmenes reducidos de muestras sensibles a la luz mediante los frascos de diagnóstico de HDPE opaco ámbar de Thermo Scientific™ Nalgene™. El color ámbar opaco de estos frascos de polietileno de alta densidad, que se utilizan en kits de pruebas y en muchas aplicaciones de pequeño volumen, los hace ideales para el envasado de reactivos sensibles a la luz. Las paredes uniformes son resistentes a fisuras y perforaciones. Los frascos y los tapones se embalan en bandejas rígidas envasadas al vacío, lo que permite una manipulación sencilla.
Características:
  • No estériles
  • El polietileno ámbar opaco de alta densidad con tapón de polipropileno ámbar opaco proporciona una excelente resistencia química
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío. Los tapones se embalan en una bolsa de polietileno independiente en el mismo envase de cartón.
Garantía: 90 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,125 oz, 4 ml
Capacidad (métrico) 4 ml
Capacidad (imperial) 0,125 oz
Color Ámbar opaco
Diámetro interior del cuello (métrico) 8 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1328
N.° por paquete 332
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 13-415 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 41 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Anchura (imperial) 0,62 in
Altura (imperial) 1,61 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 13-415 mm
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.