Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ con tapón: Embalaje a granel
Código de producto. 30117590
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Acabado del cuello:
13-415 mm
20-415 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. 30117590
Marca: Thermo Scientific™ 3120049125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene y envíe de forma segura muestras de pequeño volumen y reactivos valiosos con estos frascos para diagnóstico de HDPE para su uso en kits de pruebas y numerosas aplicaciones de volumen pequeño.
Los frascos para diagnóstico de HDPE ámbar opaco Thermo Scientific™ Nalgene con tapones de polipropileno ámbar opaco se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.
Los frascos de diagnóstico ámbar opaco se pueden utilizar para el almacenamiento de muestras y el transporte de pequeños volúmenes de valiosos reactivos fotosensibles.
  • No estériles
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. Envases de 2000 por caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,125 oz, 4 ml
Capacidad (métrico) 4 ml
Capacidad (imperial) 0,125 oz
Color Ámbar opaco
Diámetro interior del cuello (métrico) 8 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 13-415 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 41 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Altura (imperial) 1,58 pulg. (con tapón); 1,52 pulg. (sin tapón)
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 13-415 mm
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.