Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de polisulfona de alta velocidad con tapones de rosca Oak Ridge Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10212471
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
50 ml
Longitud (métrico):
94,0 mm
107,2 mm
Diámetro (métrico):
25,8 mm
29 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10212471 30 ml 94,0 mm 25,8 mm paquete de 10
10262561 50 ml 107,2 mm 29 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para centrifugación
Código de producto. 10212471 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31150030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para centrifugación
Vea el contenido fácilmente mediante estos tubos de centrífuga de polisulfona fuertes y transparentes, que ofrecen una resistencia mejorada a ácidos y bases. Los tubos están disponibles con tapones de sellado.
Visualice fácilmente el contenido con estos tubos de centrífuga de polisulfona Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge transparentes y sólidos, que ofrecen una mayor resistencia a ácidos y bases. Los tubos están disponibles con tapones de sellado.
Características:
  • Fondos redondos para adaptarse a los rotores de alta velocidad.
  • Transparentes con acabado de color paja.
  • Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g
  • Los modelos 3115-0030 y 3115-0050 incluyen tapones de rosca sin revestimiento de polipropileno, fáciles de limpiar y que ofrecen un rendimiento a prueba de fugas† bajo uso normal para la mayoría de centrífugas de hasta 10.000 x g.
  • Para una garantía a prueba de fugas a velocidades superiores a >10 000 x g, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado (se venden por separado).
Información para pedidos:
Conjunto de tapón de sellado vendido por separado (n.º de cat. serie DS3131). Los modelos con n.º de cat. 3115-0050 tiene una capacidad hasta el borde de tan solo 42 ml, pero está diseñado para adaptarse al rotor estándar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 30 ml
Material Polisulfona
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Redondo
Longitud (métrico) 94,0 mm
Forma del fondo Redondo
Writing Area No
Diámetro (métrico) 25,8 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 50 000 x g con tapón de sellado
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.