Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad con tapón de sellado Nalgene™ Oak Ridge
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10614321
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
16 mL
30 ml
50 ml
Longitud (métrico):
82,8 mm
102,1 mm
106,4 mm
113,5 mm
Diámetro (métrico):
16,1 mm
18,1 mm
25,8 mm
28,8 mm
RCF máx.:
100,605 x G
50,000 x G
50,000 xg
50.000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) RCF máx. unitSize
10614321 50 ml 113,5 mm 28,8 mm 100,605 x G paquete de 10
10324691 10 mL 82,8 mm 16,1 mm 50.000 x g paquete de 10
10491183 16 mL 106,4 mm 18,1 mm 50,000 xg paquete de 10
10169950 30 ml 102,1 mm 25,8 mm 50,000 x G paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10614321 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31390050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos de centrífuga PPCO de alta velocidad con tapones de sellado para ver fácilmente el contenido.
Vea fácilmente el contenido de los tubos de centrífuga de PPCO de alta velocidad transparente con tapón de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Los tubos ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Características
  • Mejor resistencia química que el policarbonato.
  • Se pueden esterilizar varias veces en autoclave y duran más que los tubos de policarbonato que se esterilizan repetidamente.
  • Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g; con los modelos 3139-0050 pueden usarse velocidades de hasta 100 605 x g en el rotor T29-8x50.
  • Se suministran con tapón de sellado de polipropileno y junta de silicona para garantizar una protección adicional contra fugas al centrifugar > 10.000 x g o al centrifugar sustancias peligrosas.
  • Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Información para pedidos:
Existen conjuntos opcionales de tapones de sellado para tubos de determinados tamaños. Utilice DS3131-0020 (tubo de 30 ml) y DS3131-0024 (tubo de 50 ml). La capacidad real hasta el borde del 3139-0050 es de 42 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno, caucho rojo
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 50
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Sí
Forma Redondo
Longitud (métrico) 113,5 mm
Forma del fondo Redondo
Tipo de tapón Tapón de rosca
Writing Area No
Diámetro (métrico) 28,8 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 100,605 x G
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.