Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de policarbonato Nalgene™ Oak Ridge para centrífuga de alta velocidad con tapón de sellado
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4526055
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
16 mL
30 mL
50 ml
Longitud (métrico):
83,8 mm
102,6 mm
107,2 mm
114,8 mm
Diámetro (métrico):
16,1 mm
18,2 mm
25,8 mm
28,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10402121 30 mL 102,6 mm 25,8 mm paquete de 10
10088800 10 mL 83,8 mm 16,1 mm paquete de 10
10088810 50 ml 114,8 mm 28,8 mm paquete de 10
10179900 16 mL 107,2 mm 18,2 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la duración de los tubos de policarbonato. Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Código de producto. 10402121 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31380030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la duración de los tubos de policarbonato. Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Visualice fácilmente el contenido con estos tubos de centrífuga de policarbonato, resistentes y transparentes, disponibles con tapones de sellado para su uso en centrífugas de hasta 50.000 x g.
Visualice fácilmente el contenido con los tubos de centrífuga de policarbonato de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge resistentes y transparentes, disponibles con tapones de sellado para su uso en centrífugas de hasta 50.000 x g.
Características:
  • Resisten temperaturas de -135° a +135 °C
  • Fondo redondo para rotores de alta velocidad
  • Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g
  • Se suministran con tapón de sellado de PP y junta de silicona para garantizar una protección adicional contra fugas al centrifugar a >10.000 G o al centrifugar sustancias peligrosas.
  • Esterilizable en autoclave; Transparente
Información para pedidos:
También existen tapones de sellado para tubos de 30 ml y 50 ml que se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno, caucho rojo
Capacidad (métrico) 30 mL
Material Policarbonato
N.º por caja 50
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave
Forma Redondo
Longitud (métrico) 102,6 mm
Forma del fondo Redondo
Tipo de tapón Tapón de rosca
Writing Area No
Diámetro (métrico) 25,8 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 50.000 x g