Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de vacío de PVC sin ftalatos Nalgene™
Descripción
Los tubos de vacío de PVC de plástico transparente sin ftalatos Thermo Scientific™ Nalgene™ están fabricados con materiales de resina de la más alta calidad y funcionan como los tubos clásicos Nalgene 180, pero no contienen plastificantes de ortoftalato ni de DEHP. Cumple con los estándares CFR21 de la FDA para envases de alimentos, VI de la USP, REACH, sin látex, RoHS y la propuesta 65 de California. Resiste el endurecimiento y la decoloración de gran variedad de productos químicos de laboratorio y es inodoro y sin sabor. Resiste un vacío total de 76 cmHg (29,9 inHg) a temperatura ambiente.
- Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
- Libre de plastificadores de ortoftalatos
- Soporta un vacío completo de 760 mm (29,9 in) HG a temperatura ambiente
- Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de sustancias químicas; ofrece estabilidad dimensional.
- Equivale a los tubos Tygon™ E-3603
- Marcado con D. I. y conformidad normativa, así como a intervalos de 30,48 cm (12 in) regulares para facilitar la identificación y la medición
- Dureza de durómetro Shore A, 60
- No da olor ni sabor
- Puede escribir con el marcador de laboratorio Nalgene
- Se desliza fácilmente sobre accesorios de vidrio y plástico; se agarran de forma segura
- Esterilizable en autoclave/transparente
Compliance
CFR21 de la FDA para envases de alimentos, USP VI, citotoxicidad, REACH, sin látex, RoHS y Propuesta de California 65
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple con los estándares CFR21 de FDA para envases de alimentos, la USP VI, Cytotox, el REACH, la RoHS, la propuesta de California 65, sin látex |
| Descripción | Tubos de vacío de PVC sin ftalato |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (imperial) | 3/8 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 9,5 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 7/8 pulg, 22 mm |
| Longitud global (imperial) | 10 pies |
| Longitud global (métrico) | 3 m |
| Grosor (imperial) | 1/4 in |
| Mostrar más |